Learn More
cis-1,4-Dichloro-2-butene, 95%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Code produit 10319847 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10319847 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10319847 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430741000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-1, 4-Dichloro-2-butene
CAS 1476-11-5
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.18g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H6Cl2
Formule linéaire ClCH2CH=CHCH2Cl
Indice de réfraction 1.4884 to 1.4914 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Synonyme cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
Clé InChI FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
SMILES C(C=CCCl)Cl
Nom IUPAC (Z)-1,4-dichlorobut-2-ene
Poids moléculaire (g/mol) 124.992
CID PubChem 6432115
Poids de la formule 125
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • cis-1,4-Dichloro-2-butene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.