Learn More
cis-1,4-dichloro-2-butène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463198
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11463198 500 g 500g
11443198 25 g 25g
11453198 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11463198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18956.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1476-11-5 | C4H6Cl2 | 124.992 g/mol
It is employed as an intermediate for the production of other chemicals such as in the production of chloroprene. It is also used as a starting material in the production of adiponitrile, butane-1,4-diol, and tetrahydrofuran. It is also used in the preparation of functionalized 3,5-disubstituted cyclopent-2-enones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la production d’autres produits chimiques tels que le chloroprène. Il est également utilisé comme produit de départ dans la production d’adiponitrile, de butane-1,4-diol et de tétrahydrofurane. Il est également utilisé dans la préparation des cyclopent-2-énones fonctionnalisés 3,5-disubstitués.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Conservez-le à l’écart des agents oxydants, de la chaleur, de l’eau / de l’humidité et de la lumière. Stocker sous un gaz inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1476-11-5
Formule moléculaire C4H6Cl2
Numéro MDL MFCD00062950
Clé InChI FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
CID PubChem 6432115
Nom IUPAC (Z)-1,4-dichlorobut-2-ene
Spezifikation
Nom chimique ou matériau cis-1,4-Dichloro-2-butene
Point de fusion -48°C
Densité 1.188
Point d’ébullition 151°C to 153°C
Point d’éclair 55°C
Indice de réfraction 1.49
Quantité 500 g
Numéro UN UN3390
Beilstein 1719692
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix aq. soln.. Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene.
SMILES ClC\C=C/CCl
Poids moléculaire (g/mol) 124.99
Poids de la formule 125
Pourcentage de pureté 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.