Learn More
cis-1,4-dichloro-2-butène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964481 500 mL Flacon en verre 500mL
10012550 25 mL Flacon en verre 25mL
10133870 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187605000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1476-11-5 | C4H6Cl2 | 125 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1476-11-5
Formule moléculaire C4H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 125
Clé InChI FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
CID PubChem 6432115
Nom IUPAC (Z)-1,4-dichlorobut-2-ène
SMILES C(C=CCCl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-1, 4-Dichloro-2-butene
Point de fusion -48.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 152.0°C (758.0 mmHg)
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH=CHCH2Cl
Indice de réfraction 1.4884 to 1.4914
Quantité 500 mL
Beilstein ,III,743
Fieser 10,134; 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Gravité spécifique 1.18
Poids de la formule 125
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • cis-1,4-Dichloro-2-butene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.