Learn More
cis-1-(Boc-amino)-4-(2-hydroxyéthyl)cyclohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447566
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447566 1 g 1g
15457566 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62557.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1069120-19-9
Formule moléculaire C13H25NO3
Poids moléculaire (g/mol) 243.35
Numéro MDL MFCD03844626,MFCD03844625
Clé InChI KTNFSGIXLVLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, ktnfsgixlvlqnk-xypyzodxsa-n, butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate
CID PubChem 24720929
Nom IUPAC N-[4-(2-hydroxyéthyl)cyclohexyl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CCO)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1-(Boc-amino)-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.34
Pourcentage de pureté 97%