Learn More
Cis-1-bromo-2-éthoxyéthylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene |
| CAS | 23521-49-5 |
| Formule moléculaire | C4 H7 Br O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | cis-1-Bromo-2-ethoxyethene |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CCO\C=C/Br |
| Nom IUPAC | (Z)-1-bro-2-éthoxy-éthylène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151 |
| Poids de la formule | 149.968 |