Learn More
Anhydride cis-1-méthyl-1,2-cyclohexanedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-1-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic Anhydride |
| CAS | 14679-27-7 |
| Formule moléculaire | C9H12O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | cis-Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3/t6-,9+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCCC[C@@H]1C(=O)OC2=O |
| Nom IUPAC | (3aS,7aS)-7a-méthyl-4,5,6,7-tétrahydro-3aH-2-benzofuran-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.19 |
| Poids de la formule | 168.0786 |