Learn More
cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, TRC
Code produit 30004176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004176 50 mg 50mg
30007151 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004176 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44881550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58955-94-5
Formule moléculaire C15H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11S)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, cis-, rel-(10R,11S)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 5924, cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, cis-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
Nom IUPAC (5S,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14+
Poids de la formule 270.1004
Pourcentage de pureté >95%