Learn More
cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, TRC
Code produit 30007151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007151 5 mg 5mg
30004176 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4488155MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58955-94-5
Formule moléculaire C15H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11S)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, cis-, rel-(10R,11S)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 5924, cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, cis-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
Nom IUPAC (5S,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14+
Poids de la formule 270.1004
Pourcentage de pureté >95%