Learn More
cis-10-Hydroxy-Nortriptyline, TRC
Code produit 30004334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004334 25 mg 25mg
30006867 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94881525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47132-19-4
Formule moléculaire C19 H21 N O
Poids moléculaire (g/mol) 279.38
Synonyme 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (5Z)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, 10-Hydroxy-(Z)-nortriptyline, cis-10-Hydroxynortriptyline, (Z)-10-Hydroxynortriptyline
Nom IUPAC (11Z)-11-[3-(méthylamino)propylidène]-5,6-dihydrodibenzo[1,2-a :2',1'-d][7]annulen-5-ol
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-10-Hydroxy Nortriptyline
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11-
Poids de la formule 279.1623