Learn More
cis-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-4-méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| CAS | 67914-85-6 |
| Formule moléculaire | C13H13Cl2N3O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | rel-((2R,4S)-2-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c14-9-1-2-11(12(15)3-9)13(6-18-8-16-7-17-18)20-5-10(4-19)21-13/h1-3,7-8,10,19H,4-6H2/t10?,13-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)(CN3C=NC=N3)OC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.17 |
| Poids de la formule | 329.0334 |