Learn More
cis-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-méthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthyl méthanesulfonate, TRC
Code produit 30373845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373845 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4741832.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 103661-14-9
Formule moléculaire C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Quantité 2.5 mg
Synonyme Itraconazole Impurity 16
Formule InChI InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nom IUPAC metanosulfonato de [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo
Poids moléculaire (g/mol) 408.257
Poids de la formule 407.011