Learn More
cis-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-méthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthyl méthanesulfonate, TRC
Code produit 30385925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385925 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385925 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47418325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate
CAS 103661-14-9
Formule moléculaire C14 H15 Cl2 N3 O5 S
Quantité 25 mg
Synonyme Itraconazole Impurity 16
Formule InChI InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nom IUPAC metanosulfonato de [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo
Poids moléculaire (g/mol) 408.257
Poids de la formule 407.011