Learn More
cis-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-méthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthyl méthanesulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate |
| CAS | 103661-14-9 |
| Formule moléculaire | C14 H15 Cl2 N3 O5 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Itraconazole Impurity 16 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nom IUPAC | metanosulfonato de [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 408.257 |
| Poids de la formule | 407.011 |