Learn More
cis-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylméthyl)-1,3-dioxolane-4-méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| CAS | 84499-45-6 |
| Formule moléculaire | C13H13Cl2N3O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (2R,4S)-rel-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c14-9-1-2-11(12(15)3-9)13(6-18-7-16-17-8-18)20-5-10(4-19)21-13/h1-3,7-8,10,19H,4-6H2/t10-,13-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)(CN3C=NN=C3)OC1 |
| Nom IUPAC | ((2R,4S)-2-((4H-1,2,4-triazol-4-yl)méthyl)-2-(2,4-dichlorophényl)-1,3-dioxolan-4-yl)méthano |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.17 |
| Poids de la formule | 329.03 |