Learn More
cis-2,3-époxybutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in the enantioselective methanolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans la méthanolyse énantiosélective.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 2,848e+004 mg/L.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité. Conserver à 4°C.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-2,3-Epoxybutane |
| Point de fusion | -84°C |
| Densité | 0.826 |
| Point d’ébullition | 60°C to 61°C |
| Point d’éclair | −21°C (−5°F) |
| Indice de réfraction | 1.383 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3271 |
| Beilstein | 79770 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,2.848e+004mg/L. |
| Afficher plus |