Learn More
Acide cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11925351 10 g 10g
10093450 500 mg -
10607484 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11925351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277740100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37910-65-9
Numéro MDL MFCD00143982
Clé InChI JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Synonyme 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
CID PubChem 73305
Nom IUPAC (1R,2S)-2-acide aminocyclopentane-1-carboxylique
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Point de fusion 218.0°C to 220.0°C
Note relative au nom 98+%
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule moléculaire C6H11NO2
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Quantité 10 g
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥98%