Learn More
Chlorydrate d’acide cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylique hémihydraté, +99 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10257130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10257130 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298382500
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
Point de fusion 199°C to 202°C
Note relative au nom 99%
CAS 212755-84-5
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire HCl·1/2H2O
Conditionnement Flacon en verre
Numéro MDL MFCD00800502
Synonyme 1s,2r-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrate hydrochloride, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate, 99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Clé InChI LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O.Cl
Nom IUPAC acide (1R,2S)-2-aminocyclopentane-1-carboxylique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 174.63
Quantité 250 mg
CID PubChem 2733976
Poids de la formule 174.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement