Learn More
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31432574
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432574 5 g
31424094 1 g
31421852 100 mg
31416076 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31432574 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1215645g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
CAS 6936-47-6
Formule moléculaire C6H14ClNO
Numéro MDL MFCD00143981
Quantité 5 g
SMILES Cl[H].N[C@H]1CCCC[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 151.63
Pourcentage de pureté 95%