Learn More
chlorhydrate de cis-2-aminocyclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10722964 5 g 5g
10389000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722964 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265850050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6936-47-6 | C6H13NO·HCl | 151.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6936-47-6
Numéro MDL MFCD00143981
Clé InChI LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Synonyme 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
CID PubChem 12228413
Nom IUPAC (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Point de fusion 186.0°C to 190.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H13NO·HCl
Formule linéaire H2NC6H10OH·HCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 151.64
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline