Learn More
Chlorhydrate de cis-2-aminométhyl-1-cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10063190 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10063190 250 mg Flacon en verre 250mg
10379240 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10063190 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 265882500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24947-68-0
Formule moléculaire C7H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 130.21
Numéro MDL MFCD00143984
Clé InChI JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Synonyme 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
CID PubChem 2724656
Nom IUPAC (1S,2S)-2-(aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 182.0°C to 185.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 165.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.