Learn More
cis-2-butène-1,4-diol, 96 %, reste d’isomère trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499456 250 g 250g
11489456 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19182.30
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
cis-2-Butene-1, 4-diol is used as a probe for studying isomerization versus hydrogenation and hydrogenolysis reactions. (DPCB-OMe) efficiently catalyzes cyclodehydration of cis-2-butene-1,4-diol with active methylene compounds to give 2-vinyl-2,3-dihydrofurans in good to high yields. Grubbs's cross metathesis of eugenol with cis-2-butene-1, 4-diol to make a natural product, an organometallic experiment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CIS-2-butène-1, 4-diol est utilisé comme sonde pour étudier l’isomérisation par rapport aux réactions d’hydrogénation et d’hydrogénolyse. Le (DPCB-OMe) catalyse efficacement la cyclodéshydratation du cis-2-butène-1,4-diol avec des composés de méthylène actifs pour donner des 2-vinyl-2,3-dihydrofuranes avec des rendements bons à élevés. La métathèse croisée Grubbs′s de l’eugénol avec le cis-2-butène-1, 4-diol pour produire un produit naturel, une expérience organométallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6117-80-2
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002924,MFCD00063207
Clé InChI ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
CID PubChem 643790
Nom IUPAC (Z)-but-2-ène-1,4-diol
SMILES OC\C=C/CO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau cis-2-Butene-1,4-diol
Point de fusion 6°C to 8°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 131°C to 132°C (12 mmHg)
Point d’éclair 127°C (260°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste isomère trans
Indice de réfraction 1.478
Quantité 250 g
Beilstein 1679241
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Z)-2-Butene-1,4-diol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.