Learn More
cis-2-butène-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085753 100 mL Flacon en verre 100mL
10254610 500 mL Flacon en verre -
11954631 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107721000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6117-80-2
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002924,MFCD00063207
Clé InChI ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
CID PubChem 643790
SMILES OC\C=C/CO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Butene-1, 4-diol
Note relative au nom 97% cis
Point de fusion 7.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 235.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (cis-isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene
Nom IUPAC (Z)-but-2-ène-1,4-diol
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.