Learn More
cis-2-Butène-1,4-diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-2-Butene-1,4-diol |
| CAS | 6117-80-2 |
| Formule moléculaire | C4H8O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-2-Butene-1,4-diol, (2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-2-Butene-1,4-diol |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1- |
| SMILES | OC\C=C/CO |
| Nom IUPAC | (Z)-but-2-ène-1,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.11 |
| Poids de la formule | 88.0524 |