Learn More
cis-2-hexén-1-ol, 94 %, le reste étant principalement de l’isomère trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484754 25 g 25g
11474754 5 g 5g
11494754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484754 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13734.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-94-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00063209
Clé InChI ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Synonyme cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
CID PubChem 5324489
Nom IUPAC (Z)-hex-2-én-1-ol
SMILES CCC\C=C/CO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Hexen-1-ol
Densité 0.847
Point d’ébullition 158°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Notes de pourcentage du dosage Le reste étant principalement de l’isomère trans
Indice de réfraction 1.441
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1719708
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 94%