Learn More
cis-2-Hexén-1-ol, TRC
Code produit 30405118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405118 5 g 5g
30389455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30405118 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2936355G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Hexen-1-ol
CAS 928-94-9
Formule moléculaire C6H12O
Quantité 5 g
Synonyme (2Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-1-Hydroxy-2-hexene, (Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-2-Hexenol, cis-2-Hexenol, cis-beta,gamma-Hexenol
Formule InChI InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
SMILES CCC\C=C/CO
Nom IUPAC (Z)-hex-2-én-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Poids de la formule 100.0888