Learn More
cis-2-pentèn-1-ol, 97 %, reste d’isomère trans principalement, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442407 100 g 100g
11422407 5 g 5g
11432407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14262.22
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1576-95-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
cis-2-Penten-1-ol is used in the preparation of 1-bromo-pent-2-ene by reacting with phosphorus tribromide and pyridine. Further, it is a banana flavored compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CIS-2-Pentène-1-ol est utilisé dans la préparation du 1-bromo-pent-2-ène en réagissant avec le tribromure de phosphore et la pyridine. De plus, il s’agit d’un composé à saveur de banane.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1576-95-0
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00063208
Clé InChI BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Synonyme cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enol
CID PubChem 5364919
SMILES CC\C=C/CO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Penten-1-ol
Densité 0.853
Point d’ébullition 138°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Notes de pourcentage du dosage reste principalement trans-isomère
Indice de réfraction 1.436
Quantité 100 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1719473
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Nom IUPAC (Z)-pent-2-en-1-ol
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 97%