Learn More
cis-2-pentène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10320684 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320684 1 g Flacon en verre 1g
10299573 5 g Flacon en verre 5g
10116823 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10320684 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383590010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 627-20-3 | C5H10 | 70.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-20-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00063978
Clé InChI QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonyme cis-2-pentene, z-2-pentene, 2-pentene, z, cis-pentene, z-pent-2-ene, unii-54ur3xz4fc, cis-pentene-2, 54ur3xz4fc, 2-pentene, 2-pentene, 2z
CID PubChem 5326160
Nom IUPAC (Z)-pent-2-ène
SMILES CC\C=C/C
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Pentene
Point de fusion -151.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6500g/mL
Point d’ébullition 37.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CHCHCH2CH3
Indice de réfraction 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Merck Index 15, 7235
Gravité spécifique 0.65
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-2-Pentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.