Learn More
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol |
| CAS | 4141-19-9 |
| Formule moléculaire | C10H12O3 |
| Numéro MDL | MFCD00274343 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O[C@H]1CO[C@@H](C2=CC=CC=C2)OC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.20 |
| Pourcentage de pureté | 97% |