Learn More
Acide cis-2-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10491772 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10491772 1 g Flacon en verre 1g
10197553 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10491772 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334270010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 63216-49-9 | C12H20NO4 | 242.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63216-49-9
Formule moléculaire C12H20NO4
Poids moléculaire (g/mol) 242.30
Numéro MDL MFCD01863244,MFCD06410968
Clé InChI QJEQJDJFJWWURK-BDAKNGLRSA-M
Synonyme 1r,2s-boc-achc, boc-1,2-cis-achc-oh, boc-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, n-boc-+/--cis-2-amino-cyclohexane-carboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cis-1-t-butyloxycarbonylamino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
CID PubChem 1512487
Nom IUPAC Acide (1R,2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 127°C to 131°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOOCC6H10NHCOOC(CH3)3
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Quantité 1 g
Point d’éclair 194°C
Poids de la formule 243.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre amorphe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.