Learn More
cis-3-(boc-amino)cyclobutaneméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15429178
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15429178
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62686.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142733-64-0
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.266
Numéro MDL MFCD08436074
Clé InChI PCPNTJQMXAHNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, tert-butyl cis-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, 3-boc-amino-cyclobutanemethanol, tert-butyl cis-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl trans-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, trans-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-3-boc-amino-cyclobutanemethanol
CID PubChem 22408683
Nom IUPAC N-[3-(hydroxyméthyl)cyclobutyl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.26
Pourcentage de pureté 97%