Learn More
Acide cis-3-chloroacrylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432537 1 g 1g
11442537 5 g 5g
11452537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14798.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1609-93-4
Formule moléculaire C3H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 106.51
Numéro MDL MFCD00004368
Clé InChI MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
CID PubChem 643794
ChEBI CHEBI:27397
Nom IUPAC Acide (Z)-3-chloroprop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C/Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Chloroacrylic acid
Point de fusion 60°C to 62°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1720278
Poids de la formule 106.51
Pourcentage de pureté ≥98%