Learn More
cis-3-hexén-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424073 10 g 10g
11434073 50 g 50g
11444073 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10313.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    41.65€ / 10g
    Économisez 4.75€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-96-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00063217
Clé InChI UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Synonyme z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
CID PubChem 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMILES CC\C=C/CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Hexen-1-ol
Densité 0.848
Point d’ébullition 156°C to 157°C
Point d’éclair 44°C (111°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.44
Quantité 10 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1719712
Merck Index 14,4700
Nom IUPAC (Z)-hex-3-én-1-ol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-3-Hexen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-3-Hexen-1-ol