Learn More
cis-3-Hexenyl Salicylate, TRC
Code produit 30355104
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30355104 100 mg -
30354101 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30355104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC475945100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65405-77-8
Formule moléculaire C13H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.26
Nom IUPAC [(Z)-hex-3-enyl] 2-hydroxybenzoate
SMILES CC\C=C\CCOC(=O)c1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Hexenyl Salicylate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
Poids de la formule 220.1099