Learn More
Cis-3-nonène-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423448 25 g 25g
11413448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17846.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10340-23-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant pour les notes fraîches, tropicales et melon.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10340-23-5
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00010314
Clé InChI IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Synonyme cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
CID PubChem 5364631
Nom IUPAC (Z)-non-3-én-1-ol
SMILES CCCCCC=CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Nonen-1-ol
Densité 0.847
Point d’ébullition 107°C to 109°C (20 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%