Learn More
cis-3-octén-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499316
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499316 10 g -
11409326 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19014.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20125-84-2 | C8H16O | 128.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20125-84-2
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00014062
Clé InChI YDXQPTHHAPCTPP-WAYWQWQTSA-N
Synonyme cis-3-octen-1-ol, z-3-octen-1-ol, z-oct-3-en-1-ol, 3-octen-1-ol, z, unii-34a1x2y8m9, 3z-octen-1-ol, 3z-3-octen-1-ol, 3-octenol, cis, fema no. 3467, 3-octen-1-ol, 3z
CID PubChem 5364519
Nom IUPAC (Z)-oct-3-én-1-ol
SMILES CCCCC=CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Octen-1-ol
Densité 0.85
Point d’ébullition 88°C to 89°C (15 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 10 g
Beilstein 1720075
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 95%