Learn More
cis-3-Octen-1-ol, TRC
Code produit 30425022
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425022 500 mg 500mg
30422266 250 mg -
30411359 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO239208500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20125-84-2
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Nom IUPAC (Z)-oct-3-en-1-ol
SMILES CCCC\C=C/CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Octen-1-ol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3/b6-5-
Poids de la formule 128.1201