Learn More
Acide cis-4-aminocyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30357691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4974055G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 3685-23-2
Formule moléculaire C7 H13 N O2
Quantité 5 g
Synonyme (cis-4-Carboxycyclohexyl)amine, (±)-cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, 1,4-cis-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, UK 22314, cis-4-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
SMILES NC1CCC(CC1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-aminocyclohexane-1-carboxylique ;
Poids moléculaire (g/mol) 143.184
Poids de la formule 143.095