Learn More
Acide cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
L’acide cis-4-(boc-amino)cyclohexaneacétique est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble (1,1 g/l) (25°C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid |
| Informations sur la solubilité | Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C). |
| Nom IUPAC | Acide 2-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl] acétique |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 257.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |