Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498738
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498738 250 mg 250mg
15488738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62187.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 509143-00-4 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 509143-00-4
Formule moléculaire C12H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.336
Numéro MDL MFCD03844602
Clé InChI NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
CID PubChem 2756045
Nom IUPAC Tert-butyl N-[4-(aminométhyl)cyclohexyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 228.33
Pourcentage de pureté 97%