Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438788 5 g 5g
15448788 250 mg 250mg
15428788 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62238.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-4-(boc-amino)cyclohexanol est utilisé comme réactif pour synthétiser les pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, composés qui peuvent agir comme agents anti-inflammatoires et antitumoraux
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167081-25-6
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.29
Numéro MDL MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
Clé InChI DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
CID PubChem 1514287
Nom IUPAC tert-butyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 215.28
Pourcentage de pureté 97%