Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449368
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449368 5 g 5g
15439368 1 g 1g
15459368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62925.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 247570-24-7 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La CIS-4-(Boc-amino)cyclohexylamine peut être utilisée dans le domaine de l’agrochimie, de la pharmacie et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétate d’éthyle et légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 247570-24-7
Formule moléculaire C11H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.309
Numéro MDL MFCD03844604
Clé InChI FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
CID PubChem 2756050
Nom IUPAC carbamate de tert-butyle N-(4-aminocyclohexyl)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethyl acetate and Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.3
Pourcentage de pureté 97%