Learn More
Anhydride cis-4-cyclohexène-1,2-dicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479407 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11479407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21431.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
CAS 935-79-5
Point de fusion 97°C to 103°C
Formule moléculaire C8H8O3
Numéro MDL MFCD00005916
Quantité 250 g
Beilstein 82341
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Clé InChI KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
Nom IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tétrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
CID PubChem 98495
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 95%