Learn More
cis-4-Décenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
cis-4-Decenal is suitable for use as standard compound to investigate the release of odorants in hydrocolloid model systems containing original or regio-selectively carboxylated cellulose at different pH values using static headspace gas chromatographic (SHS-GC) analysis. It may be used as standard for the standardization of 9-decenal by gas-chromatography. It may be used in the preparation of cis-4-decenol. It has been identified as one of the volatile biological marker for grey mold (Botrytis cinerea) infections in strawberry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le cis-4-décène convient à une utilisation comme composé étalon pour étudier la libération d’odeurs dans des systèmes de modèles hydrocolloïdes à base de cellulose carboxylée d’origine ou obtenue de manière sélective, pour différentes valeurs de pH, à l’aide d’une analyse par chromatographie en phase gazeuse à espace de tête statique (SHS-GC). Il peut être utilisé comme étalon pour la standardisation du 9-décène par chromatographie en phase gazeuse. Il peut aussi être utilisé dans la préparation du cis-4-décénol. Il a été identifié comme l’un des marqueurs biologiques volatils pour les infections des moisissures grises (Botrytis cinerea) survenues chez les fraises.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-4-Decenal |
| Densité | 0.857 |
| Point d’ébullition | 78°C to 80°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 81°C (177°F) |
| Indice de réfraction | 1.444 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2323646 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Poids de la formule | 154.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |