Learn More
cis-4-Decenal, TRC
Code produit 30360187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360187 500 mg 500mg
30359758 50 mg 50mg
30355965 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC475830500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21662-09-9
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Nom IUPAC (Z)-déc-4-enal
SMILES CCCCC\C=C/CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Decenal
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Poids de la formule 154.1358