Learn More
cis-4-héptenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-4-Heptenal |
| Note relative au nom | 96% |
| CAS | 6728-31-0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.8490g/mL |
| Point d’ébullition | 46.0°C (13.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 37°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- cis-4-Heptenal
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.