Learn More
cis-4-Heptenal, TRC
Code produit 30394395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394395 25 g
30390320 100 g
30400827 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH28221025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6728-31-0
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Synonyme (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
Nom IUPAC (Z)-hept-4-enal
SMILES CC\C=C/CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Heptenal
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Poids de la formule 112.0888