Learn More
cis-4-hexén-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419536
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419536 5 g 5g
11429536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19266.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-91-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00148974,MFCD00009713
Clé InChI VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Synonyme cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
CID PubChem 5365589
Nom IUPAC (4Z)-hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C/CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Hexen-1-ol
Point d’ébullition 158°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Pleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%