Learn More
cis-4-hexén-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10343250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10343250 5 mL Flacon en verre 5mL
11904631 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10343250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439740050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-91-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00148974,MFCD00009713
Clé InChI VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Synonyme cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
CID PubChem 5365589
SMILES C\C=C/CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Hexen-1-ol
Couleur Incolore
Densité 0.8570g/mL
Point d’ébullition 70°C (28.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.857
Nom IUPAC (4Z)-hex-4-en-1-ol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • cis-4-Hexen-1-ol, 97%