Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide anicosapentaénoïque de cis-5,8,11,14,17
Code produit 15497269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497269 100 mg 100mg
15407279 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497269 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66060.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.44€
    272.65€ / 100mg
    Économisez 55.79€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10417-94-4 | C20H30O2, C20H30O2 | 302.46 g/mol
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10417-94-4
Formule moléculaire C20H30O2
Synonyme EPA ; Acide timnodonique
Spécification
Quantité 100 mg
Description Incolore
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Poids de la formule 302.45
Point d’éclair 93°C (199°F)
Densité 0.943
Sensibilité Air and Light Sensitive
Point de fusion -54°
Solubilité Soluble dans le méthanol
Type de produit cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Forme Huile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Eicosapentaenoic acid