Learn More
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid |
| CAS | 10417-94-4 |
| Formule moléculaire | C20H30O2 |
| Numéro MDL | MFCD00065716 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.45 |
| Pourcentage de pureté | 95% |